accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBr

CAS RN 43192-31-0

IUPAC Nombre: 2-bromo-4-methoxybenzaldehyde
Sinónimos: 2-bromo-4-methoxybenzaldehyde
Peso molecular (g/mol): 215.05
Fórmula molecular: C8H7BrO2
InChi Key: ODISAUHBLBVQKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(Br)=C(C=O)C=C1
Forma física 
  • (3)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados