accessibility menu, dialog, popup

UserName

OOOHOHOHHOOHOHO

CAS RN 4319-68-0

IUPAC Nombre: 1-(2-hydroxy-6-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Sinónimos: 1-(2-hydroxy-6-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}phenyl)-3-(4-hydroxyphenyl)propan-1-one
Peso molecular (g/mol): 420.41
Fórmula molecular: C21H24O9
InChi Key: KOTXSQPZNZHNFC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OCC1OC(OC2=CC=CC(O)=C2C(=O)CCC2=CC=C(O)C=C2)C(O)C(O)C1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados