CAS RN 4319-56-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Desoxicorticerona 21-Glucosido, TRC
CAS: 4319-56-6 Fórmula molecular: C27H40O8 Peso molecular (g/mol): 492.6 Sinónimo: Deoxycorticosterone Glucoside,Deoxycorticosterone beta-D-Glucopyranoside,21-(beta-D-Glucopyranosyloxy)pregn-4-ene-3,20-dione,11-Deoxycorticosterone 21-Glucoside,11-Deoxycorticosterone Glucoside SMILES: C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2C(=O)CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O