CAS RN 43153-07-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
rac 2-(4-Formilfenil)propiónico Ácido (Impureza de Ibuprofeno K), TRC
CAS: 43153-07-7 Fórmula molecular: C10 H10 O3 Peso molecular (g/mol): 178.18 Sinónimo: (2RS)-2-(4-Formylphenyl)propanoic acid,Ibuprofen Imp. K (EP),Benzeneacetic acid, 4-formyl-α-methyl-,4-Formyl-α-methylbenzeneacetic acid,2-(4-Formylphenyl)propanoic acid,2-(4-Formylphenyl)propionic acid,2-(p-Formylphenyl)propionic acid Nombre IUPAC: Ácido 2-(4-formilfenil)propanoico SMILES: CC(C(=O)O)c1ccc(C=O)cc1
2
Ácido (2RS)-2-(4-formilfenil)propanoico, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.