accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 431-35-6

IUPAC Nombre: 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Sinónimos: 3-bromo-1,1,1-trifluoropropan-2-one
Peso molecular (g/mol): 190.95
Fórmula molecular: C3H2BrF3O
InChi Key: ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(=O)CBr
Punto de ebullición 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Forma física 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados