CAS RN 43052-87-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Alpha-Damascone, TRC
CAS: 43052-87-5 Fórmula molecular: C13H20O Peso molecular (g/mol): 192.3 Sinónimo: α-Damascone Nombre IUPAC: 1-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)pero-2-en-1-uno SMILES: CC=CC(=O)C1C(=CCCC1(C)C)C