CAS RN 430462-93-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
HQ-415, MedChemExpress
MedChemExpress HQ-415 is a class of clinically relevant bioactive metal chelators related to clioquinol.