CAS RN 4299-72-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5-Etil-1,3-bencenidiol, TRC
CAS: 4299-72-3 Fórmula molecular: C8H10O2 Peso molecular (g/mol): 138.16 Sinónimo: 5-Ethyl-resorcinol,5-Ethylresorcin,5-Ethylresorcinol,Homoorcinol; SMILES: CCc1cc(O)cc(O)c1