CAS RN 42982-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Quinidina Metiódeda, TRC
CAS: 42982-87-6 Fórmula molecular: C21H27IN2O2 Peso molecular (g/mol): 466.36 Sinónimo: Quinidine α-Methiodide,(9S)-9-Hydroxy-6'-methoxy-1-methylcinchonanium Iodide Nombre IUPAC: (S)-[(1S,2R,4S,5R)-5-etil-1-metil-1-azoniabiciclo[2.2.2]octan-2-il]-(6-metaxiquinolina-4-il)metanol; Yoduro SMILES: [H][C@@]1(C=C)[C+]2C[C@@]([C@@H](O)C3=CC=NC4=CC=C(OC)C=C43)([H])[N@@](C1)(C)CC2.[I-]