CAS RN 4290-13-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Santamarine, TRC
CAS: 4290-13-5 Fórmula molecular: C15H20O3 Peso molecular (g/mol): 248.32 Sinónimo: (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-3a,4,5,5a,6,7,9a,9b-Octahydro-6-hydroxy-5a,9-dimethyl-3-methylenenaphtho[1,2-b]furan-2(3H)-one Santamarin Balchanin Nombre IUPAC: (3aS,5aR,6R,9aS,9bS)-6-hidroxi-5a,9-dimetil-3-metilideno-4,5,6,7,9a,9b-hexahidro-3aH[g][1]benzofurano-2-one SMILES: CC1=CC[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@H]3[C@H](OC(=O)C3=C)[C@@H]12