accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OSiFFFOH3COH3C

CAS RN 429-60-7

IUPAC Nombre: trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Sinónimos: trimethoxy(3,3,3-trifluoropropyl)silane
Peso molecular (g/mol): 218.25
Fórmula molecular: C6H13F3O3Si
InChi Key: JLGNHOJUQFHYEZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CO[Si](CCC(F)(F)F)(OC)OC

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados