CAS RN 42822-86-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-hidroxi-alfa, alfa, 4-trimetilciclohexano metanol, TRC
CAS: 42822-86-6 Fórmula molecular: C10 H20 O2 Peso molecular (g/mol): 172.26 Sinónimo: p-Menthane-3,8-diol (7CI),2-Hydroxy-α,α,4-trimethylcyclohexanemethanol,1-Hydroxy-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)-5-methylcyclohexane,1-Hydroxy-5-methyl-2-(1-methyl-1-hydroxyethyl)cyclohexane,3,8-p-Menthanediol,Citrepel,Citriodiol,Cooling agent 38D,Geranium cyclohexane,Geranodyle,p-Menthan-3,8-diol Nombre IUPAC: 2-(2-hidroxipropan-2-il)-5-metilciclohexan-1-ol SMILES: CC1CCC(C(O)C1)C(C)(C)O