accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNFFOH2NHCl

CAS RN 426844-51-1

IUPAC Nombre: 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Sinónimos: 4,4-difluoropyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 186.59
Fórmula molecular: C5H9ClF2N2O
InChi Key: RRQDQYAEZGKHOB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.NC(=O)C1CC(F)(F)CN1
Cantidad 
  • (2)
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)