CAS RN 425637-18-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Sotrastaurin, MedChemExpress
MedChemExpress Sotrastaurin (AEB071) is a potent and orally-active pan-PKC inhibitor, with Kis of 0.22 nM, 0.64 nM, 0.95 nM, 1.8 nM, 2.1 nM and 3.2 nM for PKCθ, PKCβ, PKCα, PKCη, PKCδ and PKCε, respectively.