accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CH3COO(S)O(R)O(R)O(R)HO(S)OH(S)OH(R)OH(S)OH(S)HO(R)HOCH3OO(S)O(R)O(R)O(R)HO(S)HO(S)OH(R)OH(S)OH(S)OH(R)OH(E)(E)(E)(E)(E)(E)(E)

CAS RN 42553-65-1

IUPAC Nombre: bis[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl] (2E,4E,6E,8E,10E,12E,14E)-2,6,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,8,10,12,14-heptaenedioate
Sinónimos: saffron crocetin digentiobiose ester α-crocin crocin 1 crocin ccris 678 gardenia yellow crocetin bis(gentiobiosyl) ester
Peso molecular (g/mol): 976.97
Fórmula molecular: C44H64O24
InChi Key: SEBIKDIMAPSUBY-RTJKDTQDSA-N
SMILES: C\C(\C=C\C=C(/C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)C(=O)O[C@@H]1O[C@H](CO[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados