CAS RN 425408-50-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
3'-Hidroxitirosol 3'-Glucuronuro, TRC
CAS: 425408-50-0 Fórmula molecular: C14H18O9 Peso molecular (g/mol): 330.29 Sinónimo: 2-Hydroxy-5-(2-hydroxyethyl)phenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(2-hidroxi-5-(2-hidroxietil)fenoxi)tetrahidro-2H-piran-2-ácido carboxílico SMILES: O([C@@H]1O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C2=CC(CCO)=CC=C2O