CAS RN 425365-65-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
12-Deoxi-Roxitromicina, TRC
CAS: 425365-65-7 Fórmula molecular: C41H76N2O14 Peso molecular (g/mol): 821.05 Sinónimo: (9E)-12-Deoxy-9-[O-[(2-methoxyethoxy)methyl]oxime] Erythromycin SMILES: O=C([C@H](C)[C@@H](O[C@@H]1O[C@@H](C)[C@H](O)[C@](C)(OC)C1)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@](O)(C)C[C@H]/3C)O[C@H](CC)[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)C3=N\OCOCCOC