CAS RN 425-99-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,2-Difluoromalonamida, TRC
CAS: 425-99-0 Fórmula molecular: C3H4N2O2F2 Peso molecular (g/mol): 138.07 Nombre IUPAC: 2,2-difluoropropanediamida SMILES: NC(=O)C(F)(F)C(=O)N