CAS RN 42499-41-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
1-Nitropiperazina, TRC
CAS: 42499-41-2 Fórmula molecular: C4H9N3O2 Peso molecular (g/mol): 131.13 Sinónimo: N-Nitropiperazine,1-Nitropiperazine,NSC 243817 Nombre IUPAC: 1-nitropiperazina SMILES: [O-][N+](=O)N1CCNCC1
2
N-nitropiperazina, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.