CAS RN 42436-86-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2-Fenilciclobutan-1-uno, TRC
CAS: 42436-86-2 Fórmula molecular: C10H10O Peso molecular (g/mol): 146.18 Sinónimo: 2-Phenylcyclobutanone Nombre IUPAC: 2-fenilciclobutan-1-uno SMILES: O=C1CCC1c2ccccc2