accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONHCH3OOOHHO

CAS RN 423768-60-9

IUPAC Nombre: 4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)piperidine; oxalic acid
Sinónimos: 4-(5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)piperidine; oxalic acid
Peso molecular (g/mol): 289.33
Fórmula molecular: C13H23NO6
InChi Key: VIVKYBWHPORZOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C(O)=O.CC1(C)COC(OC1)C1CCNCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados