accessibility menu, dialog, popup

UserName

ONNOOH

CAS RN 423768-54-1

IUPAC Nombre: 2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Sinónimos: 2-(morpholin-4-yl)pyridine-3-carboxylic acid
Peso molecular (g/mol): 208.22
Fórmula molecular: C10H12N2O3
InChi Key: YDUPMJIUJMCXAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(N=CC=C1)N1CCOCC1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados