accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNOH3CO

CAS RN 423768-44-9

IUPAC Nombre: 1-(4-methoxyphenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Sinónimos: 1-(4-methoxyphenyl)-5-methylpyrazole-4-carbaldehyde
Peso molecular (g/mol): 216.24
Fórmula molecular: C12H12N2O2
InChi Key: SYBPJZRAGTVHTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)N1N=CC(C=O)=C1C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados