CAS RN 4235-43-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Metil 4-acetamido-5-cloro-2-etoxibenzoato, TRC
CAS: 4235-43-2 Fórmula molecular: C12H14ClNO4 Peso molecular (g/mol): 271.7 Sinónimo: Methyl 4-(Acetylamino)-5-chloro-2-ethoxybenzoate Nombre IUPAC: metil 4-acetamido-5-cloro-2-etoxibenzoato SMILES: CCOc1cc(NC(=O)C)c(Cl)cc1C(=O)OC