accessibility menu, dialog, popup

UserName

NNNNNN

CAS RN 42333-78-8

IUPAC Nombre: tris(pyridin-4-yl)-1,3,5-triazine
Sinónimos: tris(pyridin-4-yl)-1,3,5-triazine
Peso molecular (g/mol): 312.34
Fórmula molecular: C18H12N6
InChi Key: CBMYFVSIIYILRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C1=CC(=CC=N1)C1=NC(=NC(=N1)C1=CC=NC=C1)C1=CC=NC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados