CAS RN 423-50-7
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Perfluorohexano Sulfonilo Fluoruro (>80%), TRC
CAS: 423-50-7 Fórmula molecular: C6F14O2S Peso molecular (g/mol): 402.11 Sinónimo: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonyl Fluoride,Perfluoro-1-hexanesulfonyl Fluoride,Perfluorohexanesulfonyl Fluoride,Perfluorohexylsulfonyl Fluoride,Tridecafluorohexanesulfonyl Fluoride Nombre IUPAC: 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexano-1-sulfonilo fluoruro SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F