accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFFFFFHO

CAS RN 423-46-1

IUPAC Nombre: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexan-1-ol
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 300.07
Fórmula molecular: C6H3F11O
InChi Key: QZFZPVVDBGXQTB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados