accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3OCl

CAS RN 42252-34-6

IUPAC Nombre: N-ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Sinónimos: N-ethyl-N-methylcarbamoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 121.56
Fórmula molecular: C4H8ClNO
InChi Key: XZVYDRLPXWFRIS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(C)C(Cl)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)