CAS RN 4222-96-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
13-Etilgon-5(10)en-3,17-dione, TRC
CAS: 4222-96-2 Fórmula molecular: C19 H26 O2 Peso molecular (g/mol): 286.41 Sinónimo: Gon-5(10)-ene-3,17-dione, 13-ethyl-,13-Ethylgon-5(10)-ene-3,17-dione,13-Ethylgon-5(10)en-3,17-dione,δ5(10)-Levodione Nombre IUPAC: (8R,9S,13S,14S)-13-etil-1,2,4,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-dione SMILES: CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C3CCC(=O)C4)[C@@H]1CCC2=O