CAS RN 42150-38-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Cloruro de éster mono-L-carnitina de ácido hexadecanodiámico, TRC
CAS: 42150-38-9 Fórmula molecular: C23H44ClNO6 Peso molecular (g/mol): 466.05 Sinónimo: (R)-3-Carboxy-2-[(15-carboxy-1-oxopentadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium Chloride,(R)-3-((15-Carboxypentadecanoyl)oxy)-4-(trimethylammonio)butanoate Chloride Nombre IUPAC: [(2R)-3-carboxi-2-(15-carboxipentadecanoxi)propil]-trimetilaziano; cloruro SMILES: [Cl-].C[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)O