CAS RN 42123-27-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Tetradehidropodofilotoxina, TRC
CAS: 42123-27-3 Fórmula molecular: C22H18O8 Peso molecular (g/mol): 410.37 Sinónimo: 9-Hydroxy-5-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(8H)-one,Dehydropodophyllotoxin Nombre IUPAC: 9-hidroxi-5-(3,4,5-trimetoxifenil)furo[3',4':6,7]nafto[2,3-d][1,3]dioxil-6(8H)-one SMILES: O=C(OC1)C2=C1C(O)=C(C=C(OCO3)C3=C4)C4=C2C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5