accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CCH3N

CAS RN 4210-32-6

IUPAC Nombre: 4-tert-butylbenzonitrile
Sinónimos: 4-tert-butylbenzonitrile
Peso molecular (g/mol): 159.23
Fórmula molecular: C11H13N
InChi Key: IIZURLNRIMKEDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)C#N

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados