CAS RN 419574-04-2
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(5S,6R)-6-[(1R)-1-[3,5-Bis(trifluorometil)fenil]etoxi]-5-(4-fluorofenil)-3-morfolinona [Aprepit, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.