accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClMgBr

CAS RN 419535-75-4

IUPAC Nombre: magnesium(2+) 5-chloro-2-methoxybenzen-1-ide bromide
Sinónimos: magnesium(2+) 5-chloro-2-methoxybenzen-1-ide bromide
Peso molecular (g/mol): 245.78
Fórmula molecular: C7H6BrClMgO
InChi Key: XQHICYTZXDCCPP-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].COC1=CC=C(Cl)C=[C-]1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados