CAS RN 41945-43-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-Naproxeno Acil-Beta-D-glucuronuro, TRC
CAS: 41945-43-1 Fórmula molecular: C20 H22 O9 Peso molecular (g/mol): 406.38 Sinónimo: 1-[(αS)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetate] β-D-Glucopyranuronic Acid,(S)-Naproxen Glucuronide,Naproxen Glucuronide Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[(2S)-2-(6-metaxinaftalena-2-il)propanoil]oxioxano-2-carboxílico ácido SMILES: COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)O[C@@H]3O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(=O)O