CAS RN 4192-31-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido gamma-Oxo-3-piridibutírico, TRC
CAS: 4192-31-8 Fórmula molecular: C9 H9 N O3 Peso molecular (g/mol): 179.17 Sinónimo: γ-Oxo-3-pyridinebutanoic Acid,3-Succinoylpyridine,4-(3-Pyridyl)-4-oxobutyric Acid,OPBA Nombre IUPAC: Ácido 4-oxo-4-(3-piridil)butanoico SMILES: OC(=O)CCC(=O)c1cccnc1