accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CNH3CONH2NH3C

CAS RN 41830-80-2

IUPAC Nombre: 12-amino-8-(dimethylamino)-7-methyl-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-ylium chloride
Sinónimos: 12-amino-8-(dimethylamino)-7-methyl-10λ⁴-oxa-5-azatetraphen-10-ylium chloride
Peso molecular (g/mol): 339.82
Fórmula molecular: C19H18ClN3O
InChi Key: ABASSERKNXVFAX-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CN(C)C1=CC2=[O+]C3=C(N=C2C=C1C)C1=CC=CC=C1C(N)=C3

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados