accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNH2NH2

CAS RN 4182-44-9

IUPAC Nombre: bis(2-aminoethyl)(dodecyl)amine
Sinónimos: bis(2-aminoethyl)(dodecyl)amine
Peso molecular (g/mol): 271.49
Fórmula molecular: C16H37N3
InChi Key: BRNPMBFYMPUNSK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCCCN(CCN)CCN

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados