accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 4178-93-2

IUPAC Nombre: (1S)-3-methyl-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butan-1-aminium
Sinónimos: (1S)-3-methyl-1-[(4-nitrophenyl)carbamoyl]butan-1-aminium
Peso molecular (g/mol): 252.29
Fórmula molecular: C12H18N3O3
InChi Key: AXZJHDNQDSVIDR-NSHDSACASA-O
SMILES: CC(C)C[C@H]([NH3+])C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (1)
  • (1)