CAS RN 4168-17-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Catharanthine Tartrate, TRC
CAS: 4168-17-6 Fórmula molecular: 2 C21 H24 N2 O2 . C4 H6 O6 Peso molecular (g/mol): 822.94 Nombre IUPAC: ácido 2,3-dihidroxibutanodiico; metilo (1R,15R,18R)-17-etil-3,13-diazapentaciclo[13.3.1.02,10.04,9.013,18]nonadeca-2(10),4,6,8,16-pentaeno-1-carboxilato SMILES: CCC1=C[C@@H]2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)[C@@](C2)([C@@H]13)C(=O)OC.CCC6=C[C@@H]7CN8CCc9c([nH]c%10ccccc9%10)[C@@](C7)([C@@H]68)C(=O)OC.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O