accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH

CAS RN 4165-62-2

IUPAC Nombre: phenol
Sinónimos: phenol carbolicum acidum acide carbolique phenol product caswell no. 649 phenole phenol molten baker P and S liquid and ointment phenol for disinfection phenolated water for disinfection
Peso molecular (g/mol): 94.11
Fórmula molecular: C6H6O
InChi Key: ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC=CC=C1
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (6)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados