accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CBrOHOBrBrOHOBr

CAS RN 4162-45-2

IUPAC Nombre: 2-(2,6-dibromo-4-{2-[3,5-dibromo-4-(2-hydroxyethoxy)phenyl]propan-2-yl}phenoxy)ethan-1-ol
Sinónimos: ethoxylated tetrabromobisphenol A
Peso molecular (g/mol): 631.98
Fórmula molecular: C19H20Br4O4
InChi Key: RVHUMFJSCJBNGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)(C1=CC(Br)=C(OCCO)C(Br)=C1)C1=CC(Br)=C(OCCO)C(Br)=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados