CAS RN 4144-02-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
O-Metil-L-treonina, TRC
CAS: 4144-02-9 Fórmula molecular: C5H11NO3 Peso molecular (g/mol): 133.15 Sinónimo: (2S,3R)-2-Amino-3-methoxybutanoic Acid,L-O-Methylthreonine,O-Methylthreonine Nombre IUPAC: (2S,3R)-2-amino-3-ácido metoxibutanoico SMILES: CO[C@H](C)[C@H](N)C(=O)O