CAS RN 41318-75-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
BDE 28, TRC
CAS: 41318-75-6 Fórmula molecular: C12 H7 Br3 O Peso molecular (g/mol): 406.9 Sinónimo: Benzene, 2,4-dibromo-1-(4-bromophenoxy)-,Ether, p-bromophenyl 2,4-dibromophenyl (6CI),2,4-Dibromo-1-(4-bromophenoxy)benzene,2,4,4'-Tribromodiphenyl ether,BDE 28,PBDE 28 Nombre IUPAC: 2,4-dibromo-1-(4-bromofenoxi)benceno SMILES: Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)cc1
2
PBDE 28 50 μg/ml en nonano, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.