CAS RN 412938-74-0
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Tocris Bioscience™ Neuropeptide S (Mouse)
Potent endogenous neuropeptide S receptor (NPSR) agonist
2