CAS RN 41200-97-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
2,4-Dicloro-5-nitrofenil isopropílico éter, TRC
CAS: 41200-97-9 Fórmula molecular: C9H9Cl2NO3 Peso molecular (g/mol): 250.08 Sinónimo: 1,5-Dichloro-2-(1-methylethoxy)-4-nitrobenzene SMILES: CC(C)Oc1cc(c(Cl)cc1Cl)[N+](=O)[O-]