accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SPOOCH3OBrCl

CAS RN 41198-08-7

IUPAC Nombre: 4-bromo-2-chlorophenyl ethyl (propylsulfanyl)phosphonate
Sinónimos: profenofos selecron caswell no. 266AA polycron epa pesticide chemical code 111401 curacron C11H15BrClO3PS
Peso molecular (g/mol): 373.63
Fórmula molecular: C11H15BrClO3PS
InChi Key: QYMMJNLHFKGANY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCSP(=O)(OCC)OC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Peso molecular (g/mol) 
  • (1)
  • (4)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados