accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COH

CAS RN 4117-14-0

IUPAC Nombre: dec-2-yn-1-ol
Sinónimos: dec-2-yn-1-ol
Peso molecular (g/mol): 154.25
Fórmula molecular: C10H18O
InChi Key: GFLHGTKUCYPXHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCC#CCO
Punto de ebullición 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados