CAS RN 41078-70-0
IUPAC Nombre:
3-(2-chloroethyl)-2-methyl-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Sinónimos:
3-(2-chloroethyl)-2-methylpyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Peso molecular (g/mol):
222.67
Fórmula molecular:
C11H11ClN2O
InChi Key:
LFTGLYCNMGGMKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(CCCl)C(=O)N2C=CC=CC2=N1
1
–
3
de
3
resultados
1
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
3-(2-cloroetil)-2-metil-4H-pirido[1,2-a]pirimidin-4-ona, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.