CAS RN 40951-47-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5,7-dicloro-8-quinolinol glucuronuro, TRC
CAS: 40951-47-1 Fórmula molecular: C15 H13 Cl2 N O7 Peso molecular (g/mol): 390.172 Sinónimo: 5,7-Dichloro-8-Quinolinyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid; Nombre IUPAC: (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(5,7-dicloroquinolina-8-il)oxi-3,4,5-trihidroxioxiano-2-carboxílico SMILES: O[C@H]1[C@H](Oc2c(Cl)cc(Cl)c3cccnc23)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O